Tlačiť
Patent blue V sodium salt
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Synonymá: C.I. 42051
339330050 339330250 339331000
ACRO339330050EA 47.27 EUR
ACRO339330050 ACRO339330250 ACRO339331000
Patent blue V sodium salt
Patent blue V sodium salt
Vzorec: C₂₇H₃₁N₂NaO₇S₂
Mw: 582.67
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD09608138
Číslo CAS: 20262-76-4
EINECS: 222-573-8
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Dark blue-green Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Dye content ≥80 %