Tlačiť
Diisobutylaluminium hydride 1 mol/l in hexane, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Synonymá: Di-i-butylaluminum hydride, DIBAL-H
M-Clarity™ quality level = MQ200
190306-100ML 190306-800ML
SIAL190306-100MLEA 123.14 EUR
SIAL190306-100ML SIAL190306-800ML
Diisobutylaluminium hydride 1 mol/l in hexane, Sigma-Aldrich®
Diisobutylaluminium hydride
Vzorec: C₈H₁₉Al
Hustota: 0,7 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00008928
Číslo CAS: 1191-15-7
EINECS: 214-729-9
OSN: 3399
ADR: 4.3,I