Tlačiť
Diisobutylaluminium hydride 1 M in hexane, AcroSeal®
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonymá: Di-i-butylaluminum hydride, DIBAL-H
183794000 183791000 183798000
183794000.EA 243.48 EUR
183794000. 183791000. 183798000.
Diisobutylaluminium hydride 1 M in hexane, AcroSeal®
Diisobutylaluminium hydride
Vzorec: C₈H₁₉Al
Teplota tavenia: –70 °C
Hustota: 0,701 g/cm³
Teplota vzplanutia: –23 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00008928
Číslo CAS: 1191-15-7
EINECS: 214-729-9
OSN: 3394
ADR: 4.2,I
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Clear solution
Strength 19.5 to 20.5 % (DIBAL-H, on Al basis)
Melting point 118 to 123 °C
Loss on drying ≤0.5 %
Titration with HClO4 98 to 102 %