Tlačiť
Diisobutylaluminium hydride 1 mol/l in heptane, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Synonymá: Di-i-butylaluminum hydride, DIBAL-H
M-Clarity™ quality level = MQ200
214965-100ML 214965-800ML
SIAL214965-100MLEA 82.23 EUR
SIAL214965-100ML SIAL214965-800ML
Diisobutylaluminium hydride 1 mol/l in heptane, Sigma-Aldrich®
Diisobutylaluminium hydride
Vzorec: C₈H₁₉Al
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00008928
Číslo CAS: 1191-15-7
EINECS: 214-729-9