Tlačiť
Diisobutylaluminium hydride 1.0 M in heptane, AcroSeal®
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonymá: Di-i-butylaluminum hydride, DIBAL-H
201051000 201058000
201051000.EA 123.55 EUR
201051000. 201058000.
Diisobutylaluminium hydride 1.0 M in heptane, AcroSeal®
Diisobutylaluminium hydride
Vzorec: C₈H₁₉Al
Teplota vzplanutia: –4 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00008928
Číslo CAS: 1191-15-7
EINECS: 214-729-9
OSN: 3399
ADR: 4.3,I
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Clear solution
Strength 19.5 to 20.5 % (DIBAL-H, on Al basis)