Tlačiť
Diisobutylaluminium hydride 1.1 M in cyclohexane, AcroSeal®
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonymá: Di-i-butylaluminum hydride, DIBAL-H
201031000 201038000
201031000.EA 117.53 EUR
201031000. 201038000.
Diisobutylaluminium hydride 1.1 M in cyclohexane, AcroSeal®
Diisobutylaluminium hydride
Vzorec: C₈H₁₉Al
Teplota tavenia: –70 °C
Teplota vzplanutia: –018 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00008928
Číslo CAS: 1191-15-7
EINECS: 214-729-9
OSN: 3399
ADR: 4.3,I
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Clear solution
Strength 19.5 to 20.5 % (DIBAL-H, on Al basis)