Tlačiť
Eozin B
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Synonymá: Eosin bluish, 2,7-Dinitro-4,5-dibromofluorescein, Eosin B disodium salt, Sodium 2-(4,5-dibromo-2,7-dinitro-6-oxido-3-oxo-3H-xanthen-9-yl)benzoate, 2-(4,5-dibromo-3,6-dihydroxy-2,7-dinitroxanthen-9-yl)-benzoic acid disodium salt, Acid Red 91
A17377.14 A17377.22
A17377.14EA 54.55 EUR
A17377.14 A17377.22
Eozin B
Eozin B
CAS No.: 548-24-3 Molecular Formula: C20H6Br2N2Na2O9 Formula Weight: 624.08 MDL No.: MFCD00005041
Vzorec: C₂₀H₆Br₂N₂Na₂O₉
Mw: 624.06
Teplota tavenia: > 310 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00005041
Číslo CAS: 548-24-3
EINECS: 208-943-1
Merck Index: 12,03638