Tlačiť
Methyl-4-hydroxy-3-nitrobenzoate ≥98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: Methyl 4-hydroxy-3-nitrobenzoate
A10880.18 A10880.30
A10880.18EA 97.07 EUR
A10880.18 A10880.30
Methyl-4-hydroxy-3-nitrobenzoate ≥98%
Methyl-4-hydroxy-3-nitrobenzoate
Purity: 98+% CAS No.: 99-42-3 Molecular Formula: C8H7NO5 Formula Weight: 197.15 Melting Point: 73-77° Beilstein Reference: 2115197
Vzorec: C₈H₇NO₅
Teplota tavenia: 73…77 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00014695
Číslo CAS: 99-42-3
EINECS: 202-755-3