Tlačiť
Methyl-4-chloro-3-nitrobenzoate ≥98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
L07407.06 L07407.14
L07407.06EA 62.17 EUR
L07407.06 L07407.14
Methyl-4-chloro-3-nitrobenzoate ≥98%
Methyl-4-chloro-3-nitrobenzoate
Purity: 98% CAS No.: 14719-83-6 Molecular Formula: C8H6ClNO4 Formula Weight: 215.59 Melting Point: 78-82° Beilstein Reference: 1643729
Vzorec: C₈H₆ClNO₄
Teplota tavenia: 78…82 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00016989
Číslo CAS: 14719-83-6