Tlačiť
Tiaminhydrochlorid 98.5-101.5%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
148990100 148991000 148990010
ACRO148990100EA 42.52 EUR
ACRO148990100 ACRO148991000 ACRO148990010
Tiaminhydrochlorid 98.5-101.5%
Tiaminhydrochlorid
Vzorec: C₁₂H₁₈Cl₂N₄OS
Teplota tavenia: 250 °C (rozkl.)
Hustota: 1,401 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00012780
Číslo CAS: 67-03-8
EINECS: 200-641-8
Merck Index: 13,09366
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White to almost white Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Water ≤5 % (K.F.)
Sulfated ash ≤0.1 %
Titration with HClO4 98.5 to 101.5 % (On anhydrous substance)
Sulfate (SO4) ≤300 ppm
Heavy metals (as Pb) ≤20 ppm