Tlačiť
Tiaminhydrochlorid, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
T4562-25G T4562-250G
SIALT4562-25GEA 71 EUR
SIALT4562-25G SIALT4562-250G
Tiaminhydrochlorid, Sigma-Aldrich®
Tiaminhydrochlorid
Vzorec: C₁₂H₁₈Cl₂N₄OS
Teplota tavenia: 252 °C
Hustota: 1,401 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00012780
Číslo CAS: 67-03-8
EINECS: 200-641-8
Merck Index: 13,09366