Tlačiť
Tiaminhydrochlorid, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ300
W332208-1KG-K W332208-5KG-K W332208-10KG-K
SIALW332208-1KG-KEA 263.54 EUR
SIALW332208-1KG-K SIALW332208-5KG-K SIALW332208-10KG-K
Tiaminhydrochlorid, Sigma-Aldrich®
Tiaminhydrochlorid
Vzorec: C₁₂H₁₈Cl₂N₄OS
Teplota tavenia: 252 °C
Hustota: 1,401 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00012780
Číslo CAS: 67-03-8
EINECS: 200-641-8
Merck Index: 13,09366