Tlačiť
2-Methyl-2-nitropropane-1,3-diol ≥97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
B25196.06 B25196.14
B25196.06EA 87.44 EUR
B25196.06 B25196.14
2-Methyl-2-nitropropane-1,3-diol ≥97%
2-Methyl-2-nitropropane-1,3-diol
Purity: 97% CAS No.: 77-49-6 Molecular Formula: C4H9NO4 Formula Weight: 135.12 Melting Point: 148-151° MDL No.: MFCD00024812
Vzorec: C₄H₉NO₄
Teplota varu: 324 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: 148…151 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00024812
Číslo CAS: 77-49-6
EINECS: 201-031-4