Tlačiť
Butyl (±)-lactate 99%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: Butyl 2-hydroxypropanoate, n-Butyl lactate, Butyl (±)-2-hydroxypropionate, (±)-Butyl lactate
250185000 250180025
ACRO250185000EA 126.98 EUR
ACRO250185000 ACRO250180025
Butyl (±)-lactate 99%
Butyl (±)-lactate
Vzorec: C₇H₁₄O₃
Mw: 146.19
Teplota varu: 185…187 °C (760 mmHg)
Teplota tavenia: –43 °C
Hustota: 0.98 g/cm³
Teplota vzplanutia: 71 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00004519
Číslo CAS: 138-22-7
EINECS: 205-316-4
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4200 to 1.4220 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %