Tlačiť
Aluminium L-trilactate, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Varování
M-Clarity™ quality level = MQ200
430633-100G 430633-500G
SIAL430633-100GEA 90.25 EUR
SIAL430633-100G SIAL430633-500G
Aluminium L-trilactate, Sigma-Aldrich®
Aluminium L-trilactate
Vzorec: [CH₃CH(OH)COO]₃Al
Teplota tavenia: > 300 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD20529175
EINECS: 242-670-9
Merck Index: 13,00347