Tlačiť
Methyl-5-nitrosalicylate ≥98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: Methyl 2-hydroxy-5-nitrobenzoate
B25278.09 B25278.18 B25278.30
B25278.09EA 50.47 EUR
B25278.09 B25278.18 B25278.30
Methyl-5-nitrosalicylate ≥98%
Methyl-5-nitrosalicylate
Purity: 98% CAS No.: 17302-46-4 Molecular Formula: C8H7NO5 Formula Weight: 197.15 Melting Point: 114-117° MDL No.: MFCD00024695
Vzorec: C₈H₇NO₅
Mw: 197.15
Teplota tavenia: 114…117 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00024695
Číslo CAS: 17302-46-4
EINECS: 241-330-7