Tlačiť
Methyl-2-chloro-4-nitrobenzoate ≥98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
B20169.06 B20169.14 B20169.22
B20169.06EA 29.88 EUR
B20169.06 B20169.14 B20169.22
Methyl-2-chloro-4-nitrobenzoate ≥98%
Methyl-2-chloro-4-nitrobenzoate
Purity: 98% CAS No.: 13324-11-3 Molecular Formula: C8H6ClNO4 Formula Weight: 215.59 Melting Point: 74-78° Beilstein Reference: 1877723
Vzorec: C₈H₆ClNO₄
Teplota tavenia: 74…78 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00017013
Číslo CAS: 13324-11-3
EINECS: 236-362-3