Tlačiť
Methyl-2-bromo-5-nitrobenzoate ≥98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: 2-Bromobenzoic acid methyl ester, Methyl 2-bromo-5-nitrobenzoate
B21288.06 B21288.14
B21288.06EA 74.21 EUR
B21288.06 B21288.14
Methyl-2-bromo-5-nitrobenzoate ≥98%
Methyl-2-bromo-5-nitrobenzoate
Purity: 98+% CAS No.: 6942-36-5 Molecular Formula: C8H6BrNO4 Formula Weight: 260.05 Melting Point: 79-82° Beilstein Reference: 2617575
Vzorec: C₈H₆BrNO₄
Teplota tavenia: 79…82 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00010867
Číslo CAS: 6942-36-5