Tlačiť
Neocuproine hydrochloride hydrate, crystalline, Bioreagent reagent for copper, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Varování
M-Clarity™ quality level = MQ200
N1626-25G N1626-5G
SIALN1626-25GEA 780.59 EUR
SIALN1626-25G SIALN1626-5G
Neocuproine hydrochloride hydrate, crystalline, Bioreagent reagent for copper, Sigma-Aldrich®
Neocuproine hydrochloride hydrate
Suitable for determination of copper.
Vzorec: C₁₄H₁₂N₂·HCl·xH₂O
Teplota tavenia: 250 °C (rozkl., lit.)
Číslo MDL: MFCD00150062
Číslo CAS: 332360-00-6
EINECS: 230-732-8