Tlačiť
Neocuproine hydrate, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
121908-25G 121908-5G
SIAL121908-25GEA 284.4 EUR
SIAL121908-25G SIAL121908-5G
Neocuproine hydrate, Sigma-Aldrich®
Neocuproine hydrate
Vzorec: C₁₄H₁₂N₂·H₂O
Číslo CAS: 654054-57-6
EINECS: 207-601-9