Tlačiť
Neokuproin hemihydrate 99+%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: 2,9-Dimethyl-1,10-phenanthroline hemihydrate
153320050 153320250
ACRO153320050EA 102.69 EUR
ACRO153320050 ACRO153320250
Neokuproin hemihydrate 99+%
Neokuproin hemihydrate
Vzorec: C₂₈H₂₆N₄O
Teplota tavenia: 158…163 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00149306
Číslo CAS: 34302-69-7
EINECS: 207-601-9
Merck Index: 13,06477
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White to beige Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 159 to 164 °C
Titration with HClO4 99.0 to 101.0 %