Tlačiť
Neokuproin, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Synonymá: 2,9-Dimethyl-1,10-phenanthroline
N1501-1G N1501-25G N1501-5G
SIALN1501-1GEA 33.57 EUR
SIALN1501-1G SIALN1501-25G SIALN1501-5G
Neokuproin, Sigma-Aldrich®
Neokuproin
Vzorec: C₁₄H₁₂N₂
Teplota tavenia: 161…163 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00004973
Číslo CAS: 484-11-7
EINECS: 207-601-9
Merck Index: 13,06477