Tlačiť
Butyl (S)-(-)-laktát ≥97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: (S)-Butyl 2-hydroxypropanoate, n-Butyl L-lactate, (-)-Butyl L-lactate, (S)-(-)-Butyl lactate, Butyl (S)-(-)-2-hydroxypropionate
A13821.0B A13821.0I A13821.30
A13821.0BEA 135.39 EUR
A13821.0B A13821.0I A13821.30
Butyl (S)-(-)-laktát ≥97%
Butyl (S)-(-)-laktát
Purity: 97+% CAS No.: 34451-19-9 Molecular Formula: C7H14O3 Formula Weight: 146.19 Flash Point: 69°(157°F) Refractive Index: 1.4210 Boiling Point: 185-187° MDL No.: MFCD00004519
Vzorec: C₇H₁₄O₃
Mw: 146.19
Teplota varu: 185…187 °C
Teplota tavenia: < 0 °C
Hustota: 0.984
Teplota vzplanutia: 69 °C (157 °F)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00004519
Číslo CAS: 34451-19-9
EINECS: 252-036-3