Toluen-D8 (99.5% D) for NMR spectroscopy
Dodávateľ: VWR Chemicals
|
Nebezpečí
|
87159.0025EA
318.71
EUR
87159.0025
87159.0010
Toluen-D8 (99.5% D) for NMR spectroscopy
Toluen-D8
Vzorec:
C₆D₅CD₃ Mw: 100,08 g/mol Teplota varu: 110 °C (1013 hPa) Teplota tavenia: –85 °C Hustota: 0,94 g/cm³ (20 °C) Teplota vzplanutia: 4 °C (ot. pohárek) Skladovacia teplota: Refrigerator |
Číslo MDL:
MFCD00044638 Číslo CAS: 2037-26-5 EINECS: 218-009-5 OSN: 1294 ADR: 3,II |
Výsledky špecifikačného testu
Assay (on anhydrous substance) | Min. 99.9 % |
Isotopic enrichment (FT NMR 400 MHz)(D) | Min. 99.5 % |
Water (HDO+D2O) | Max. 0.0200 % |