Aceton-D6 (99.8% D) for NMR spectroscopy
Dodávateľ: VWR Chemicals
|
Nebezpečí
|
87152.0010EA
64.18
EUR
87152.0010
87152.0100
87152.0006
87152.0011
Aceton-D6 (99.8% D) for NMR spectroscopy
Aceton-D6
Vzorec:
D₃CC(O)CD₃ Teplota varu: 55,5 °C (1013 hPa) Teplota tavenia: –95,4 °C Hustota: 0,79 g/cm³ (20 °C) Teplota vzplanutia: -19 °C (ot. pohárek) Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00044635 Číslo CAS: 666-52-4 EINECS: 211-563-9 OSN: 1090 ADR: 3,II |
Výsledky špecifikačného testu
Obsah (bezvodá substance) | Min. 99,9 % |
Izotopické obohacení (FT NMR 400 MHz)(D) | Min. 99,80 % |
Voda (HDO+D2O) | Max. 0,02 % |