Dimethylsulfoxid-D6 (99.8% D) for NMR spectroscopy
Dodávateľ: VWR Chemicals
Filtered through a 0.2 µm filter, packaged under nitrogen.
87154.0006EA
74.66
EUR
87154.0006
87154.0025
87154.0007
87154.0001
87154.0100
87154.0011
87154.0010
Dimethylsulfoxid-D6 (99.8% D) for NMR spectroscopy
Dimethylsulfoxid-D6
Vzorec:
D₃CS(O)CD₃ Mw: 84,09 g/mol Teplota varu: 189 °C (5 mmHg) Teplota tavenia: 20,2 °C Hustota: 1,19 g/cm³ (20 °C) Teplota vzplanutia: 82 °C (ot. pohárek) Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00002090 Číslo CAS: 2206-27-1 EINECS: 218-617-0 |
Výsledky špecifikačného testu
Obsah (bezvodá substance) | Min. 99,9 % |
Izotopické obohacení (FT NMR 400 MHz)(D) | Min. 99,80 % |
Voda | Max. 0,02 % |