Methanol-D4 (99.8% D) for NMR spectroscopy
Dodávateľ: VWR Chemicals
|
Nebezpečí
|
Synonymá:
Methanol-[²H₄], Hydroxy methane-D4, Methanol-d4, Methyl-D3 alcohol-D, Carbinol-D4, Wood alcohol-D4, Methyl alcohol-D4, Tetradeuteromethanol
87157.0010EA
144.2
EUR
87157.0010
87157.0100
87157.0025
87157.0006
87157.0011
Methanol-D4 (99.8% D) for NMR spectroscopy
Methanol-D4
Vzorec:
D₃COD Mw: 36.01 Teplota varu: 65.3 °C (1013 hPa) Teplota tavenia: –99 °C Hustota: 0.888 g/cm³ (20 °C) Teplota vzplanutia: 11 °C Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00044637 Číslo CAS: 811-98-3 EINECS: 212-378-6 OSN: 1230 ADR: 3 (6.1) II |
Výsledky špecifikačného testu
Obsah (bezvodá substance) | Min. 99,9 % |
Izotopické obohacení (FT NMR 400 MHz)(D) | Min. 99,80 % |
Voda (HDO+D2O) | Max. 0,03 % |