Tlačiť
Chloroform-D1 (99.8% D) for NMR spectroscopy
Dodávateľ: VWR Chemicals
Varování
87153.0100EA 131.97 EUR
87153.0100 87153.0006 87153.0500
Chloroform-D1 (99.8% D) for NMR spectroscopy
Chloroform-D1
Vzorec: CDCl₃
Teplota varu: 60,8 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: –64,1 °C
Hustota: 1,5 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD00000827
Číslo CAS: 865-49-6
EINECS: 212-742-4
OSN: 1888
ADR: 6.1,III
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Obsah (bezvodá substance) Min. 99,9 %
Izotopické obohacení (FT NMR 400 MHz)(D) Min. 99,80 %
Voda Max. 0,01 %