Tlačiť
Tymolová modř sodná sůl 0,04% (w/v) vodný roztok
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
38692.AE 38692.AP
38692.AEEA 32.93 EUR
38692.AE 38692.AP
Tymolová modř sodná sůl 0,04% (w/v) vodný roztok
Tymolová modř sodná sůl
CAS No.: 62625-21-2 Molecular Formula: C27H29NaO5S Formula Weight: 488.58 Physical Form: Liquid Density: 0.979 Odour: Odourless MDL No.: MFCD00151093
Vzorec: C₂₇H₂₉NaO₅S
Hustota: 0,979
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00151093
Číslo CAS: 62625-21-2
EINECS: 200-973-3