Tlačiť
Riboflavin, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Synonymá: Vitamin B2, Lactoflavin, 7,8-Dimethyl-10-((2S,3S,4R)-2,3,4,5-tetrahydroxypentyl)benzo[g]pteridine-2,4(3H,10H)-dione, (-)-Riboflavin, Vitamine G
MQ200
R9504-100G R9504-25G
SIALR9504-100GEA 303.63 EUR
SIALR9504-100G SIALR9504-25G
Riboflavin, Sigma-Aldrich®
Riboflavin
Vzorec: C₁₇H₂₀N₄O₆
Mw: 376.37
Teplota tavenia: 280
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00005022
Číslo CAS: 83-88-5
EINECS: 201-507-1
Merck Index: 12,08367