Tlačiť
Riboflavin USP, Ph. Eur., pure, Pharma Grade
Dodávateľ: PanReac AppliChem
Synonymá: Vitamin B2, Lactoflavin, 7,8-Dimethyl-10-((2S,3S,4R)-2,3,4,5-tetrahydroxypentyl)benzo[g]pteridine-2,4(3H,10H)-dione, (-)-Riboflavin, Vitamine G
A6279.0100 A6279.0250
APPCA6279.0100EA 95.73 EUR
APPCA6279.0100 APPCA6279.0250
Riboflavin USP, Ph. Eur., pure, Pharma Grade
Riboflavin
Vzorec: C₁₇H₂₀N₄O₆
Mw: 376.37
Teplota tavenia: 280
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00005022
Číslo CAS: 83-88-5
EINECS: 201-507-1
Merck Index: 12,08367
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Assay (UV, dried subst.) 98.0 - 102.0 %
α20°C/D; 0.5 %, 0.05 N NaOH, dried subst. -115° - -135°
Identity passes test
Loss on drying max. 1.5 %
Sulfated ash max. 0.1 %
A373 nm / A267 nm 0.31 - 0.33
A444 nm / A267 nm 0.36 - 0.39
Absorption maxima (223, 267, 373, 444 nm) passes test
Impurity A (HPLC) max. 0.025 %
Impurity B (HPLC) max. 0.20 %
Impurity C (HPLC) max. 0.20 %
Impurity D (HPLC) max. 0.20 %
Related substances impurities (total) (HPLC) max. 0.5 %
Largest unspecified impurity (HPLC) max. 0.10 %
Lumiflavin (UV) passes test