Tlačiť
Riboflavin 98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Synonymá: Vitamin B2, Lactoflavin, 7,8-Dimethyl-10-((2S,3S,4R)-2,3,4,5-tetrahydroxypentyl)benzo[g]pteridine-2,4(3H,10H)-dione, (-)-Riboflavin, Vitamine G
132350250 132351000 132355000
ACRO132350250EA 58.48 EUR
ACRO132350250 ACRO132351000 ACRO132355000
Riboflavin 98%
Riboflavin
Vzorec: C₁₇H₂₀N₄O₆
Mw: 376.37
Teplota tavenia: 290 °C (rozkl.)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00005022
Číslo CAS: 83-88-5
EINECS: 201-507-1
Merck Index: 12,08367
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Yellow to orange Powder
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying ≤1.5 % (105°C)
Sulfated ash ≤0.1 %
Additional info lumiflavine: passes test
UV spectrophotometry (A (1%/1 cm) 328, on dried substance)
Ratio of Absorbances 0.36 to 0.39 (A444/A267)
Specific optical rotation -115° to -135° (20°C, 589 nm) (c=0.5, 0.05 M NaOH) (within 30 min., on dried substance)