Tlačiť
Pyridinium dichromate, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
214698-100G 214698-500G
SIAL214698-100GEA 92.66 EUR
SIAL214698-100G SIAL214698-500G
Pyridinium dichromate, Sigma-Aldrich®
Pyridinium dichromate
Vzorec: C₁₀N₁₂Cr₂N₂O₇
Teplota tavenia: 152…153 °C
Číslo MDL: MFCD00013105
Číslo CAS: 20039-37-6
EINECS: 243-478-8
OSN: 3087
ADR: 5.1,II