Pyridinium dichromate ≥98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
L15132.14
L15132.22
L15132.14EA
48.13
EUR
L15132.14
L15132.22
Pyridinium dichromate ≥98%
Pyridinium dichromate
Purity: 98%
CAS No.: 20039-37-6
Molecular Formula: C10H12Cr2N2O7
Formula Weight: 376.21
Melting Point: ca 145-147°
UN No.: 3087
MDL No.: MFCD00013105
Vzorec:
C₁₀N₁₂Cr₂N₂O₇ Teplota tavenia: ∼ 145…147 °C Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00013105 Číslo CAS: 20039-37-6 EINECS: 243-478-8 OSN: 3085 ADR: 5.1,II |