Tlačiť
Pyridinium dichromate 98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
200880500 200882500 200880010
ACRO200880500EA 49.34 EUR
ACRO200880500 ACRO200882500 ACRO200880010
Pyridinium dichromate 98%
Pyridinium dichromate
Vzorec: C₁₀N₁₂Cr₂N₂O₇
Teplota tavenia: 152…153 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00013105
Číslo CAS: 20039-37-6
EINECS: 243-478-8
OSN: 3085
ADR: 5.1,II
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Orange to brown Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Titration Iodometric ≥97.5 %