Tlačiť
Phenol red sodium salt 0,02% (w/v) vodný roztok
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
38702.AE 38702.AP
38702.AEEA 42.12 EUR
38702.AE 38702.AP
Phenol red sodium salt 0,02% (w/v) vodný roztok
Phenol red sodium salt
Molecular Formula: C19H13NaO5S Formula Weight: 376.37 Physical Form: Liquid Density: 0.972 MDL No.: MFCD00066901
Vzorec: C₁₉H₁₃NaO₅S
Hustota: 0,972
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00066901
Číslo CAS: 34487-61-1
EINECS: 252-057-8