Phenol red sodium salt ACS
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
CAS No.: 34487-61-1
Molecular Formula: C19H13NaO5S
Formula Weight: 376.37
Physical Form: Crystalline
Melting Point: 285° dec.
Beilstein Reference: 6260026
Merck Reference: 14,7247
MDL No.: MFCD00066901
pH indicator
Vzorec:
C₁₉H₁₃NaO₅S Teplota tavenia: 285 °C (rozkl.) Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00066901 Číslo CAS: 34487-61-1 EINECS: 252-057-8 Merck Index: 14,7247 |