Tlačiť
Phenol red sodium salt ACS
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
15987.06 15987.14
15987.06EA 48.13 EUR
15987.06 15987.14
Phenol red sodium salt ACS
Phenol red sodium salt
CAS No.: 34487-61-1 Molecular Formula: C19H13NaO5S Formula Weight: 376.37 Physical Form: Crystalline Melting Point: 285° dec. Beilstein Reference: 6260026 Merck Reference: 14,7247 MDL No.: MFCD00066901
pH indicator
Vzorec: C₁₉H₁₃NaO₅S
Teplota tavenia: 285 °C (rozkl.)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00066901
Číslo CAS: 34487-61-1
EINECS: 252-057-8
Merck Index: 14,7247