Tlačiť
Phenol red sodium salt ACS
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
417250100 417250050 417251000
ACRO417250100EA 69.39 EUR
ACRO417250100 ACRO417250050 ACRO417251000
Phenol red sodium salt ACS
Phenol red sodium salt
Vzorec: C₁₉H₁₃NaO₅S
Teplota tavenia: 285 °C (rozkl.)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00066901
Číslo CAS: 34487-61-1
EINECS: 252-057-8
Merck Index: 12,07397
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Dark red to red-brown Powder
Infrared spectrum Conforms
Visual transition interval From pH 6.8 (yellow) to pH 8.2 (red)
Clarity of solution Passes test