Tlačiť
Phenol red sodium salt, water soluble, pure indicator
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: 3,3-Bis(4-hydroxyphenyl)-3H-benzo[c][1,2]oxathiole 1,1-dioxide, sodium salt, Phenol red water soluble, Sodium hydrogen 4,4'-(3H-2,1-benzoxathiol-3-ylidene)bisphenolate S,S-dioxide
151440250 151440050 151441000
ACRO151440250EA 114.72 EUR
ACRO151440250 ACRO151440050 ACRO151441000
Phenol red sodium salt, water soluble, pure indicator
Phenol red sodium salt
Vzorec: C₁₉H₁₃NaO₅S
Teplota tavenia: 285 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00066901
Číslo CAS: 34487-61-1
EINECS: 252-057-8
Merck Index: 12,07397
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Dark red to brown Powder
Infrared spectrum Conforms
Solubility (0.1 % in water) Clear
Specific extinction E (1%/1cm) ≥1600 (558 nm, in buffer)
Visual transition interval from pH 6.8 (yellow) to pH 8.2 (red)