Tlačiť
Fenolftalein 0,1% vodný roztok
Dodávateľ: Hach
HACH189736EA 21.17 EUR
HACH189736
Fenolftalein 0,1% vodný roztok
Fenolftalein
Vzorec: C₂₀H₁₄O₄
Mw: 318,33 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00005913
Číslo CAS: 77-09-8
EINECS: 201-004-7
https://sk.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/72/01/2297201.jpg