Tlačiť
Disodium oxide, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Synonymá: Sodium oxide
M-Clarity™ quality level = MQ100
645613-250G 645613-50G
SIAL645613-250GEA 427.4 EUR
SIAL645613-250G SIAL645613-50G
Disodium oxide, Sigma-Aldrich®
Disodium oxide
Vzorec: Na₂O
Mw: 61.98
Číslo MDL: MFCD00046201
Číslo CAS: 1313-59-3
EINECS: 215-208-9
OSN: 1825
ADR: 8 II