Tlačiť
Devardova slitina, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Synonymá: Copper aluminium zinc alloy (50:45:5 w%), Devarda's metal
M-Clarity™ quality level = MQ100
269484-500G 269484-100G
SIAL269484-500GEA 314.88 EUR
SIAL269484-500G SIAL269484-100G
Devardova slitina, Sigma-Aldrich®
Devardova slitina
Teplota varu: 906 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: 490…560 °C
Hustota: 5,79 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00198176
Číslo CAS: 8049-11-4
OSN: 3089
ADR: 4.1,II
Merck Index: 13,02958