Tlačiť
Devardova slitina, Supelco®
Dodávateľ: Merck
Nebezpečí
Synonymá: Copper aluminium zinc alloy (50:45:5 w%), Devarda's metal
M-Clarity™ quality level = MQ300
1.05341.0250 1.05341.1000
1.05341.0250EA 176.49 EUR
1.05341.0250 1.05341.1000
Devardova slitina, Supelco®
Devardova slitina
Teplota varu: 906 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: 490…560 °C
Hustota: 5,79 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00198176
Číslo CAS: 8049-11-4
OSN: 3089
ADR: 4.1,II
Merck Index: 13,02958
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Solubility (20 °C) insoluble
Melting Point 490 - 560 °C
Bulk Density 2080 kg/m3
Boiling Point 906 °C
Density 5.79 g/cm3 (20 °C)