Devardova slitina (Cu:Al:Zn 50:45:5 wt%), granules
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
Synonymá:
Copper aluminium zinc alloy (50:45:5 w%), Devarda's metal
45526.22
45526.36
45526.22EA
81.83
EUR
45526.22
45526.36
Devardova slitina (Cu:Al:Zn 50:45:5 wt%), granules
Devardova slitina
CAS No.: 8049-11-4
Molecular Formula: Cu:Al:Zn; 50:45:5 wt%
Density: 4.355
Merck Reference: 14,2941
UN No.: 3089
MDL No.: MFCD00198176
Teplota varu:
906 °C (1013 hPa) Teplota tavenia: 490…560 °C Hustota: 4,355 Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00198176 Číslo CAS: 8049-11-4 OSN: 3089 ADR: 4.1,II Merck Index: 14,2941 |