Tlačiť
Dicopper selenide ≥99.5% (metals basis)
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonymá: Copper(I) selenide
45660.09 45660.18
45660.09EA 144.6 EUR
45660.09 45660.18
Dicopper selenide ≥99.5% (metals basis)
Dicopper selenide
Purity: 99.5% CAS No.: 20405-64-5 Molecular Formula: Cu2Se Formula Weight: 206.05 Physical Form: 2mm & down pieces Density: 6.84 Appearance: Dark blue to black Melting Point: 1113° Merck Reference: 14,2666 UN No.: 3077 MDL No.: MFCD00049908
Vzorec: Cu₂Se
Mw: 206.05
Teplota tavenia: 1113
Hustota: 6.84
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00049908
Číslo CAS: 20405-64-5
EINECS: 243-796-7
OSN: 3077
ADR: 9 III
Merck Index: 14,2666