Tlačiť
Kolofónia, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Varování
60895-1KG 60895-250G
SIAL60895-1KGEA 100.28 EUR
SIAL60895-1KG SIAL60895-250G
Kolofónia, Sigma-Aldrich®
Kolofónia
Teplota tavenia: 75…81 °C
Hustota: 1,1 g/cm³ (20 °C)
Teplota vzplanutia: 188 °C
Číslo MDL: MFCD00132205
Číslo CAS: 8050-09-7
EINECS: 232-475-7