Hexafluorosilicic acid 35% (w/w) in aqueous solution
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
Synonymá:
Fluosilicic acid
L14829.22
L14829.36
L14829.0E
L14829.PG
L14829.22EA
33.45
EUR
L14829.22
L14829.36
L14829.0E
L14829.PG
Hexafluorosilicic acid 35% (w/w) in aqueous solution
Hexafluorosilicic acid
CAS No.: 16961-83-4
Molecular Formula: H2F6Si
Formula Weight: 144.09
Boiling Point: 108-109°
Merck Reference: 14,4182
UN No.: 1778
MDL No.: MFCD00036289
Vzorec:
H₂F₆Si Teplota varu: 108…109 °C Hustota: 1,320 Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00036289 Číslo CAS: 16961-83-4 EINECS: 241-034-8 OSN: 1778 ADR: 8,II Merck Index: 14,4182 |