Lauroyl chloride ≥98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
Purity: 98%
CAS No.: 112-16-3
Molecular Formula: C12H23ClO
Formula Weight: 218.77
Flash Point: 140°(284°F)
Refractive Index: 1.4460
Melting Point: -17°
Boiling Point: 130-132°/7mm
Beilstein Reference: 1281201
UN No.: 3265
MDL No.: MFCD00000740
Vzorec:
C₁₂H₂₃ClO Teplota varu: 130…132 °C (7 mmHg) Teplota tavenia: –17 °C Hustota: 0,922 Teplota vzplanutia: 140 °C (284 °F) Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00000740 Číslo CAS: 112-16-3 EINECS: 203-941-7 OSN: 3265 ADR: 8,II |