Decanoyl chloride ≥98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
Purity: 98%
CAS No.: 112-13-0
Molecular Formula: CH3(CH2)8COCl
Formula Weight: 190.71
Flash Point: 106°(223°F)
Refractive Index: 1.4410
Odour: Irritating
Melting Point: -35°
Boiling Point: 232°
Beilstein Reference: 507055
UN No.: 3265
MDL No.: MFCD00000771
Vzorec:
C₁₀H₁₉ClO Teplota varu: 232 °C Teplota tavenia: –35 °C Hustota: 0,925 Teplota vzplanutia: 106 °C (223 °F) Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00000771 Číslo CAS: 112-13-0 EINECS: 203-938-0 OSN: 3265 ADR: 8,II |