Tlačiť
Lead(II) perchlorate hydrate, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
205311-250G 205311-50G
SIAL205311-250GEA 258.36 EUR
SIAL205311-250G SIAL205311-50G
Lead(II) perchlorate hydrate, Sigma-Aldrich®
Lead(II) perchlorate hydrate
Vzorec: Cl₂O₈Pb·H₂O
Mw: 424.12
Číslo CAS: 207500-00-3
EINECS: 237-125-7
OSN: 1470
ADR: 5.1 II